Storage plates, 1536-well, MASTERBLOCK®
Fornitore: Greiner bio-one
MASTERBLOCK®
PP, without lid. Ideal for high throughput screening applications.
  • Biologically inert, resistant to commonly used solvents (such as DMSO, acetonitrile or acetone) and temperature resistant (−196 °C to +121 °C)
  • Uniform external dimensions and tolerances
  • Can be sealed with adhesive films and heat seals
  • Alphanumeric well coding
  • Working volume: 3 to 15 µl
Colour: Natural
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Colore Conf Codice catalogo VWR Quantità
Piastre per conservazione, fondo a V naturale 60 738-0081
Codice articolo fornitore: 782270_60
Codice articolo locale: GREI782270_60
Piastre per conservazione, fondo a V, sterili naturale 60 737-3532
Codice articolo fornitore: 782261_60
Codice articolo locale: GREI782261_60
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità