Storage plate, 48-well, 6,0 ml
Fornitore: Thermo Scientific
ABgene®
PP. 48 square well plates for sample storage.
  • 6,0 ml working volume when sealed with adhesive or heat seals
  • Pyramidal well bottom for ease of sample retrieval
  • Support and stacking ribs
  • Sealing options include heat sealing, gas permeable adhesive seals, adhesive sealing, and sealing mats
Colore: naturale
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Colore Conf Materiale Volume N. di pozzetti Codice catalogo VWR Quantità
Piastra per conservazione, 6,0 ml naturale 50 PP 6,0 ml 48 732-4923
Codice articolo fornitore: AB-0988
Codice articolo locale: MATRAB-0988
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI