Piastre DeepWell, 384 pozzetti
Fornitore: Thermo Scientific
ABgene®
This high density deep well plate has a maximum well volume of 300 µl and is ideal for storage and transportation of liquids and compounds. Each well has a conical bottom for easy sample retrieval.
Colore: trasparente
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Colore Conf Codice catalogo VWR Quantità
Piastra per conservazione "deep well", da 384 pozzetti, 300 µl trasparente 50 732-4902
Codice articolo fornitore: AB-0862
Codice articolo locale: MATRAB-0862
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI