Stampa…
VWR®, piastre a pozzetti profondi, 96 pozzetti quadrati, 2,5 ml
Fornitore: VWR
VWR®
732-0612EA 46.95 EUR
732-0612
VWR®, piastre a pozzetti profondi, 96 pozzetti quadrati, 2,5 ml
Micropiastre Micropiastre Deep Well
PP. Le piastre hanno una capacità totale di 2,5 ml (2,2 ml con tappetino sigillante in posizione) e fungono da piastre per conservazione o reservoir.
  • L'indicatore d'angolo nero a scatto garantisce il corretto orientamento
  • Le aperture sui lati della piastra consentono una facile rimozione di tappetini o pellicole
  • Il coperchio trasparente e sollevabile, che si adatta anche con il tappetino in posizione, è disponibile per il trasporto o la conservazione nel congelatore
  • Autoclavabile e congelabile a –90 °C
  • Bassa evaporazione verificata mediante test di laboratorio
Certificazioni: Conforme agli standard SBS.