Stampa…
Piastre DeepWell, 1,2 ml e 2,2 ml
Fornitore: VWR Collection
732-0585EA 57.3 EUR
VWRI732-0585
Piastre DeepWell, 1,2 ml e 2,2 ml
PP. Piastre 'deep-well' progettate per l'utilizzo con i sistemi robotizzati. La superficie interna è liscia per favorire il pipettaggio dell'intera quantità di campione senza perdite.
  • Etichettatura alfanumerica stampata sui pozzetti
  • Autoclavabili
  • Sigillabili con pellicola o tappetini
  • Congelabili a -90 °C