Piastre multipozzetto per colture cellulari, Falcon®
Fornitore: Corning Life Sciences
Corning® Primaria™ Falcon®
In PS, sterili, apirogene. Tutti i trattamenti per coltura di tessuti sono in polistirene idrofilico e incorporano gruppi funzionali anionici idonei alle colture cellulari. Per garantire la riproducibilità dei risultati e delle condizioni, tutti i trattamenti Falcon® vengono eseguiti in una camera a vuoto.
  • Il coperchio a labirinto, gli anelli anticondensa e il design con pozzetto profondo controllano le contaminazioni, limitano l'evaporazione e riducono al minimo gli effetti di bordo
  • Il trattamento TC (per coltura di tessuti) con plasma in vuoto di gas affidabile garantisce l'uniformità tra i pozzetti delle singole piastre e tra le varie piastre
  • Pratiche buste a strappo
  • Rack singoli individuali e impilabili in PET (Cod. 1), riciclabili
Il trattamento per coltura di tessuti Corning® Primaria™ incorpora in aggiunta gruppi funzionali azotati che migliorano l'adesione e la distribuzione di alcuni tipi di cellule.
Piastre non trattate con superficie più idrofobica e minore adesione cellulare.
Colore: trasparente
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
6 pozzetti (fondo piatto) con coperchio
Descrizione Superficie coltura Volume Sterili Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Senza trattamento 9,6 cm² 15,5 ml + 1/tray 50 734-0948
Codice articolo fornitore: 351146
Codice articolo locale: BDAA351146
Trattamento TC, Corning® Primaria™ 9,6 cm² 15,5 ml + 1/tray 50 734-0077
Codice articolo fornitore: 353846
Codice articolo locale: BDAA353846
Trattamento TC standard 9,6 cm² 15,5 ml + 10/supporto RS 60 736-2025
Codice articolo fornitore: 353934
Codice articolo locale: BDAA353934
Trattamento TC standard 9,6 cm² 15,5 ml + 1/supporto 50 734-0019
Codice articolo fornitore: 353046
Codice articolo locale: BDAA353046
Trattamento TC standard 9,6 cm² 15,5 ml + 6/sacchetto 36 734-0054
Codice articolo fornitore: 353224
Codice articolo locale: BDAA353224
12 pozzetti (fondo piatto) con coperchio
Descrizione Superficie coltura Volume Sterili Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Senza trattamento 3,8 cm² 6 ml + 1/tray 50 734-0947
Codice articolo fornitore: 351143
Codice articolo locale: BDAA351143
Trattamento TC standard 3,8 cm² 6 ml + 1/supporto 50 391-0006
Codice articolo fornitore: 353043
Codice articolo locale: BDAA353043
Trattamento TC standard 3,8 cm² 6 ml + 6/sacchetto 36 734-0055
Codice articolo fornitore: 353225
Codice articolo locale: BDAA353225
24 pozzetti (fondo piatto) con coperchio
Descrizione Superficie coltura Volume Sterili Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Senza trattamento 2,0 cm² 3,5 ml + 1/tray 50 734-0949
Codice articolo fornitore: 351147
Codice articolo locale: BDAA351147
Trattamento TC, Corning® Primaria™ 2,0 cm² 3,5 ml + 1/tray 50 734-0078
Codice articolo fornitore: 353847
Codice articolo locale: BDAA353847
Trattamento TC standard 2,0 cm² 3,5 ml + 6/sacchetto 36 734-0056
Codice articolo fornitore: 353226
Codice articolo locale: BDAA353226
Trattamento TC standard 2,0 cm² 3,5 ml + 1/supporto 50 734-0020
Codice articolo fornitore: 353047
Codice articolo locale: BDAA353047
Trattamento TC standard 2,0 cm² 3,5 ml + 10/supporto RS 60 736-2026
Codice articolo fornitore: 353935
Codice articolo locale: BDAA353935
48 pozzetti (fondo piatto) con coperchio
Descrizione Superficie coltura Volume Sterili Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Senza trattamento 0,75 cm² 1,4 ml + 1/tray 50 734-0956
Codice articolo fornitore: 351178
Codice articolo locale: BDAA351178
Trattamento TC standard 0,75 cm² 1,4 ml + 6/sacchetto 36 734-0058
Codice articolo fornitore: 353230
Codice articolo locale: BDAA353230
Trattamento TC standard 0,75 cm² 1,4 ml + 1/supporto 50 734-0028
Codice articolo fornitore: 353078
Codice articolo locale: BDAA353078
96 pozzetti (fondo piatto) con coperchio
Descrizione Superficie coltura Volume Sterili Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Senza trattamento 0,32 cm² 0,37 ml + 1/tray 50 734-0954
Codice articolo fornitore: 351172
Codice articolo locale: BDAA351172
Trattamento TC, Corning® Primaria™ 0,32 cm² 0,37 ml + 1/tray 50 734-0079
Codice articolo fornitore: 353872
Codice articolo locale: BDAA353872
Trattamento TC standard 0,32 cm² 0,37 ml + 1 per vassoio 50 734-0023
Codice articolo fornitore: 353072
Codice articolo locale: BDAA353072
Trattamento TC standard 0,32 cm² 0,37 ml + 5/busta 50 734-0025
Codice articolo fornitore: 353075
Codice articolo locale: BDAA353075
Trattamento TC standard 0,32 cm² 0,37 ml + 25/bag 100 734-1376
Codice articolo fornitore: 353916
Codice articolo locale: BDAA353916
Trattamento TC standard 0,32 cm² 0,37 ml + 14/supporto RS 84 736-2027
Codice articolo fornitore: 353936
Codice articolo locale: BDAA353936
96 pozzetti (fondo sferico) con coperchio
Descrizione Superficie coltura Volume Sterili Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Senza trattamento 0,36 cm² 0,32 ml + 1/tray 50 734-0955
Codice articolo fornitore: 351177
Codice articolo locale: BDAA351177
Trattamento TC standard 0,36 cm² 0,32 ml + 1 per vassoio 50 734-0027
Codice articolo fornitore: 353077
Codice articolo locale: BDAA353077
Trattamento TC standard 0,36 cm² 0,32 ml + 5/busta 50 734-0057
Codice articolo fornitore: 353227
Codice articolo locale: BDAA353227
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI