Piastre multipozzetto trattate con laminina/Ifibronectina umana, Corning® BioCoat™
Fornitore: Corning
Corning® BioCoat™
In PS, trattate con Laminina da sarcoma murino di Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) e fibronectina da plasma umano. Le piastre per coltura rivestite con LM/HFN Corning® BioCoat™ costituiscono un ambiente in vitro favorevole all'attecchimento e alla differenziazione cellulare. Possibili applicazioni: colture di cellule neurali per lo studio della funzionalità, dello sviluppo e delle patologie del sistema nervoso centrale.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Piastra a 96 pozzetti, rivestimento in LM/HFN 5 734-0265
Codice articolo fornitore: 354670
Codice articolo locale: BDAA354670
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI