Stampa…
Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Hai cercato: Micropiastre
471  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"471"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PC, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, semi-transparent polycarbonate membrane with pore sizes from 0,1 to 12,0 μm.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Piastre multipozzetto VWR® con trattamento al plasma in vuoto per crescita e adesione cellulare uniformi.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Polyester, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, microscopically transparent polyester membrane that is tissue culture-treated for op...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® 3D scaffold cell culture plates, made of polystyrene (GPPS) with polystyrene polymer scaffold, are able to simulate the three-dimensional structu...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PP. Le piastre per PCR sono compatibili con la maggior parte dei termociclatori.
Codice catalogo: (732-3492)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI732-3492
Descrizione: UltraFlux® PCR Plates are available in variety of styles to fit most thermal cyclers in the market.
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® 96- and 384-well Real-Time PCR plates are compatible with most leading Real-Time PCR instruments including most BioRad, Applied Biosystems, Roche...
Imballi sostenibili
Produzione a basso impatto Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PP, non coated, non sterile, chromatography tested and certified. Manufactured from ultra low bleed high purity basis resin and fully lot tested by GC...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Designed specifically for immunoassay applications.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Manufactured from high quality crystal polystyrene. They are ideal for routine assays, mixing and storage.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I sistemi a 96 posti (Ritter), con inserti in vetro, sono utilizzati in applicazioni di chimica combinatoriale quando il blocco in puro PP non è abbas...
Fornitore: Avantor
Descrizione: Solid Phase Extraction (SPE) is commonly used as a highly selective sample clean-up or sample enrichment method prior to subsequent analyses. J.T.Bake...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® 96-Well PCR Plates are compatible with most leading PCR and real-time PCR instruments.
Imballi sostenibili
Produzione a basso impatto Promo
Fornitore: Avantor
Descrizione: PP, piastra di conservazione a 96 pozzetti conici.
Promo
Fornitore: Avantor
Descrizione: Le piastre a 96 pozzetti tondi J.T.Baker® sono ideali per le applicazioni ELISA.
Promo
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 471
no targeter for Bottom