Stampa…
Gruppo di filtrazione turbo, Jupiter™
Fornitore: 3M
Jupiter™
111-0240EA 1340 EUR
111-0240
Gruppo di filtrazione turbo, Jupiter™
Respiratori Respiratori
Respiratore a filtro assistito modulare e a basso profilo per l'uso con copricapo a rilascio rapido (QRS). Ampia scelta di filtri per gas, vapori e particolato, con un coperchio del filtro (facile da pulire) per ridurre la polvere e prevenire danni dovuti a scintille.
L'unità di erogazione aria Jupiter™ standard comprende la cintura decontaminabile, l'indicatore di flusso dell'aria e il tubo di taratura.
Informazioni per l'ordine: cappuccio Versaflo™ serie S da acquistare separatamente.