Stampa…
Hai cercato: Maschere
49  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"49"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (113-0713)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI113-0713
Descrizione: La mascherina igienica con ponte nasale è formata da due strati in PP non tessuto.
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (76470-110)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI76470-110
Descrizione: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Mascherine per cleanroom realizzate in tessuto non tessuto con lacci.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Le mascherine a becco d'anatra per cleanroom sono caratterizzate da un'efficienza di filtrazione batterica e di particelle superiore, oltre a una bass...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Mascherine per cleanroom Maximum caratterizzate da una struttura a tre strati per una filtrazione estremamente efficace di particelle e batteri. Le ma...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Mascherine igieniche a 3 strati in PP non tessuto, caratterizzate da ponte nasale ed elastici o lacci per orecchie.
Promo
Codice catalogo: (GUNAYL104PP)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: GUNAYL104PP
UOM: 1 * 1,000 pezzi
Blocked
Codice catalogo: (114-9101)
Fornitore: Hubei Orient International
Codice articolo locale: HOIT114531
Descrizione: Maschere igieniche realizzate con struttura a 3 strati di PP e Meltblown PP.
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Le mascherine per cleanroom sono prodotte con materiali non tessuti in polipropilene/polietilene (ES)/polipropilene soffiato a fusione (MBPP).
Promo
Codice catalogo: (HOIT115688)
Fornitore: Hubei Orient International
Codice articolo locale: HOIT115688
Descrizione: Face mask with comfortable elastic ear loops for easy donning.
UOM: 1 * 10.000 pezzi
Fornitore: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrizione: These masks are with 'no fog' adhesive strip.
Promo
Fornitore: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrizione: Sterile cleanroom facemasks.
Fornitore: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrizione: Sterile cleanroom face masks feature Tyvek® side extensions to prevent skin exposure. Double elastic headband fastening makes it easier to put on comp...
Fornitore: DESCO
Descrizione: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Codice catalogo: (113-8158)
Fornitore: Nitritex
Codice articolo fornitore: BFV05
Codice articolo locale: NITRBFV05
Descrizione: Non sterile soft face veil with headband and nosepiece manufactured using ultrasonic bonding.
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Codice catalogo: (113-9994)
Fornitore: 3M MEDICAL
Codice articolo fornitore: M1810F
Codice articolo locale: MMMEM1810F
Descrizione: These flat pleated surgical masks with adjustable tie provide comfort, breathability and maximum protection.
UOM: 1 * 100 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 49
no targeter for Bottom