Stampa…
Hai cercato: Martinetti da laboratorio
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Gamma economica di piattaforme regolabili in altezza, ideali per numerose applicazioni. Piastre realizzate in acciaio inossidabile antiruggine, opaco,...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Alluminio anodizzato. Con foro filettato M 10 al centro del piano superiore, per consentire il fissaggio delle barre dello stativo (a partire dal n. d...
Fornitore: GRAUER RUDOLF
Descrizione: These laboratory jacks are made of anodised aluminium for corrosion resistance and resistance to many chemicals.
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Stainless steel plates, slip-proof rubber feet. With 10 mm hole in the top plate for attaching stand rods.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 1...
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
Codice catalogo: (245-0025)
Fornitore: BOCHEM
Codice articolo fornitore: 11220
Codice articolo locale: BOCH11220
Descrizione: Stainless steel ¹⁸/₁₀. Remote control operated lab jack with integrated motor for use in hoods.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: R-L ENTERPRISES LTD
Descrizione: These lab jacks are manufactured to close tolerances from aluminium with stainless steel operating screw.
Codice catalogo: (BELAF183910001)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F183910001
Codice articolo locale: BELAF183910001
Descrizione: This corrosion resistat lab jack is molded of strong PC and assembled with no metal parts. It supports gradient makers, hot plates, flasks, beakers, b...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HECH42011010)
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Codice articolo fornitore: 42011010
Codice articolo locale: HECH42011010
Descrizione: This lab jack is made of powder-coated aluminioum alloy.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom