  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "etichette-di-pericolo"
https://it-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/13/18945313.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"19"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore:: 1.00801.0001
Codice articolo locale:: MERC1.00801.0001
Descrizione:   With implementation of CLP/EU-GHS (Global Harmonised System) directive in January 2009, the procedures for the classification, labelling, and packagin...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Queste etichette, realizzate in pellicola PE e con simboli GHS, sono conformi alle normative GHS (Global Harmonised System, Sistema mondiale armonizza...
Fornitore:  BRADY & CO LTD, W. H.
Descrizione:   In conformità con il GHS (Global Harmonised System, Sistema mondiale armonizzato), i contenitori di sostanze chimiche devono essere accompagnati da el...
Fornitore:  BRADY & CO LTD, W. H.
Descrizione:   Tutti i segnali sono conformi alla legislazione europea.
Fornitore:  BRADY & CO LTD, W. H.
Descrizione:   These self adhesive vinyl signs are designed to warn people to be careful and to take precautions of potential hazards.
Fornitore:  BRADY & CO LTD, W. H.
Descrizione:   Hazard warning label, Dangerous hazards, yellow/black, laminated PE, 100×100 mm
Fornitore:  BRADY & CO LTD, W. H.
Descrizione:   These pipe marking labels are made of high quality polyester and with the GHS symbols, meet with GHS (Global Harmonised System) regulations for chemic...
Fornitore:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Descrizione:   Etichette di pericolo, Materiale radioattivo, giallo, 76,2×25,4 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 19
  1  2  3  Prossimo