  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "etichette-adesive"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/81/18944881.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"30"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Le etichette e gli adesivi sono stati progettati per resistere a temperature  comprese tra −196 e +121 °C. Le etichette VWR® sono ideali per...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Le etichette e gli adesivi sono stati progettati per resistere a temperature  comprese tra −196 e +121 °C. Le etichette VWR sono ideali per ...
Fornitore:  Sampling Systems
Descrizione:   Etichette, dicitura "Quality Control", Dimensioni: 95×95 mm, blu
Fornitore:  Sampling Systems
Descrizione:   Etichette per controllo qualità, Dimensioni: 95×95 mm, blu
Fornitore:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Descrizione:   Per uso generico di laboratorio. Senza dispenser.
Codice catalogo: (331-0058)
Fornitore:  BÜRKLE
Codice articolo fornitore:: 5399-0003
Codice articolo locale:: BURK5399-0003
Descrizione:   I campioni di ritenzione vengono conservati per avere un campione di riferimento in un momento successivo. È possibile avere la prova certa che il cam...
UOM:  1 * 1 Roll
Codice catalogo: (312-0103)
Fornitore:  BÜRKLE
Codice articolo fornitore:: 5303-5000
Codice articolo locale:: BURK5303-5000
Descrizione:   These safety labels are used as originality seals and as protection from manipulations of e.g. samples, retention samples, for transporting samples, s...
UOM:  1 * 1 Roll
Fornitore:  BRADY & CO LTD, W. H.
Descrizione:   Write-On Labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 30
  1  2  3  4  Prossimo