Stampa…
Hai cercato: Etichette
592  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"592"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.08899.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.08899.0001
Codice articolo locale: MERC1.08899.0001
Descrizione: These are prepared adhesive labels used to provide complete information on opened containers such as solvent bottles, with spaces for dates of opening...
UOM: 1 * 100 pezzi
MSDS
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Le etichette e gli adesivi sono stati progettati per resistere a temperature  comprese tra −196 e +121 °C. Le etichette VWR® sono ideali per...
Codice catalogo: (1.00801.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.00801.0001
Codice articolo locale: MERC1.00801.0001
Descrizione: With implementation of CLP/EU-GHS (Global Harmonised System) directive in January 2009, the procedures for the classification, labelling, and packagin...
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste etichette, realizzate in pellicola PE e con simboli GHS, sono conformi alle normative GHS (Global Harmonised System, Sistema mondiale armonizza...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PolarSafe Dots are made from chemically inert polyester with a unique adhesive formulated to adhere to laboratory glass and plastic ware. These dots w...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi rotoli di punti per etichette sono realizzati in poliestere chimicamente inerte con un adesivo esclusivo formulato per aderire al vetro da labo...
Fornitore: Brady
Descrizione: Printable high-performance laboratory self-laminating polyester.
Fornitore: Brady
Descrizione: In conformità con il GHS (Global Harmonised System, Sistema mondiale armonizzato), i contenitori di sostanze chimiche devono essere accompagnati da el...
Fornitore: Brady
Descrizione: Polypropylene labelling tapes for vials, tubes, slides and well plates.
Fornitore: Brady
Descrizione: This B-7425-AC material is a steam sterilisation indicating polypropylene label with a preprinted header that displays 'STERILIZED' when exposed to au...
Promo
Fornitore: Brady
Descrizione: Printable, nylon cloth labels for thermal transfer printers.
Fornitore: Brady
Descrizione: Polypropylene (B-7425) material is ideal for general purpose barcode applications and withstands liquid nitrogen, autoclave and other harsh environmen...
Fornitore: Brady
Descrizione: Printable, self-laminating polyester labels for thermal transfer printers.
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Ideato per sigillare fori, in sacchi o buste, creati durante il prelievo dei campioni, il potente adesivo sull'etichetta close-it aderisce a superfici...
Fornitore: Brady
Descrizione: The B-494 polyester label is a reliable sample identification and traceability solution.
Codice catalogo: (BRDY173488)
Fornitore: Brady
Codice articolo fornitore: 173488
Codice articolo locale: BRDY173488
Descrizione: Durable FreezerBondz™ Polyester (B-492) markers are designed for laboratory identification applications such as vials, centrifuge, tubes, test tubes, ...
UOM: 1 * 1 Roll
New Product
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 592
no targeter for Bottom