Stampa…
Hai cercato: Coltelli
36  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: Heavy duty trimming knifes with fixed or retractable blade.
Codice catalogo: (RSGA181.099)
Fornitore: RSG
Codice articolo fornitore: 181.099
Codice articolo locale: RSGA181.099
Descrizione: These knives are ideal for chopping and cutting fish, meat, vegetables and fruits. The blade is made of chromium steel, the handle is made of POM plas...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: Heavy-duty cast metal handles with either fixed blade or retractable blade mechanism. Ideal for industrial applications as well as for D.I.Y. enthusia...
Fornitore: RSG
Descrizione: These ceramic laboratory knives have extremely hard blades which resist chemicals, fractures and corrosion.
Codice catalogo: (233-1725)
Fornitore: RSG
Codice articolo fornitore: 266.225
Codice articolo locale: RSGA266.225
Descrizione: Stainless steel blade, plastic handle.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: RSG
Descrizione: Stainless steel blade, plastic handle.
Fornitore: RSG
Descrizione: Chromium molybdenum vanadium steel blade, POM handle.
Codice catalogo: (RSGA190.004)
Fornitore: RSG
Codice articolo fornitore: 190.004
Codice articolo locale: RSGA190.004
Descrizione: This knife set includes one larding knife, two ham slicers (different sizes), and one cooking knife. Packed in a black case.
UOM: 1 * 1 SET
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: These knives with nylon handle are particularly suitable for artwork, crafts and model making.
Codice catalogo: (RSGA192.034)
Fornitore: RSG
Codice articolo fornitore: 192.034
Codice articolo locale: RSGA192.034
Descrizione: This steak knife has a special grinding in the front area of the blade. The blade is made of stainless chromium steel, the handle is made of POM plast...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Sampling Systems
Descrizione: Coltello, Disposable knife, non sterile, individually bagged, SteriWare®, HDPE, Colore: bianco, Lama: 60 mm, Lunghezza totale: 160 mm
Codice catalogo: (PRTWKN40BLU)
Fornitore: Portwest
Codice articolo fornitore: KN40BLU
Codice articolo locale: PRTWKN40BLU
Descrizione: Carbon steel blade, handle made of zinc alloy.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (217-9693)
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 5350
Codice articolo locale: USBE5350
Descrizione: Metal blade, plastic handle.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: Plastic cutters for opening raw material packages.
Codice catalogo: (223-0113)
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Codice articolo fornitore: 116004.02
Codice articolo locale: MARO116004.02
Descrizione: Rust-proof trapezoid blade, aluminium handle.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MARO145001.12_U)
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Codice articolo fornitore: 145001.12_U
Codice articolo locale: MARO145001.12_U
Descrizione: The SECUMAX 145 is a compact safety knife for routine cutting tasks. The two cutting edges are safely concealed to protect fingers.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom