Stampa…
Hai cercato: Idrometri
142  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"142"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi termoidrometri combinati con scala dello zucchero di sicurezza possono determinare il peso specifico, il grado Brix e l'alcol in volume.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Densimetri con gravità specifica.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Densimetri con gravità specifica.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These plain form hydrometers are designed for applications where rough handling or contamination could be an issue.
Fornitore: ALLA ATELIERS
Descrizione: Densimetri per uso generico per tensione superficiale bassa e alta.
Fornitore: ALLA ATELIERS
Descrizione: These hydrometers for the petroleum industry have been designed with reading below the meniscus.
Fornitore: ALLA ATELIERS
Descrizione: Baumé hydrometers calibrated at 20 °C.
Fornitore: ALLA ATELIERS
Descrizione: These Brix sugar scale hydrometers are specially designed for use in breweries.
Fornitore: ALLA ATELIERS
Descrizione: These precision alcohol meters are available with or without thermometers with a calibration temperature of 20 °C.
Codice catalogo: (614-0520)
Fornitore: ALLA ATELIERS
Codice articolo fornitore: 3940FG02020QP
Codice articolo locale: ALLA3940FG02020QP
Descrizione: Hydrometer for calcium hydroxide Ca(OH)₂.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ALLA ATELIERS
Descrizione: General purpose hydrometers with thermometers.
Fornitore: ALLA ATELIERS
Descrizione: These hydrometers have been designed to meet the specific needs of users in the petroleum industry.
Fornitore: ALLA ATELIERS
Descrizione: These high precision alcoholometers with individual number on the scale and a calibration temperature of 20 °C.
Fornitore: ALLA ATELIERS
Descrizione: A2LA traceable hydrometers for mineral oil graduated in API.
Fornitore: ALLA ATELIERS
Descrizione: Commercial grade density hydrometers with a reference temperature of 20 °C.
Fornitore: ALLA ATELIERS
Descrizione: These accurate hydrometers have been designed to meet the specific needs of users in the petroleum industry.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 142
no targeter for Bottom