Stampa…
Hai cercato: Omogeneizzatori
27  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft. Tissue grinders are used for controlled reduction of particle size and homogenisation...
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Potter-Elvehjem with all-glass construction designed for a motor drive using a stirrer adapter.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: CS1 tissue grinders are suitable for standard grinding, tissues are ground within a sealed container to minimise the risk of personal contact.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenisation.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Glass tube with a PTFE pestle. Tissue grinders with capacity of 5 to 45 ml have radial serrations on the lower portion of the pestle to deliver the ho...
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Borosilicate glass with ground glass pestle.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Homogeniser, Tissue, Potter, Vetro borosilicato, 15 ml, Ø interno×A: 16×155 mm
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: These borosilicate glass tissue grinders combine both conical and cylindrical surfaces to reduce tissue and also produces a uniform homogenate. Constr...
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: These tissue grinders (borosilicate glass, PTFE pestle with glass tube) combine both conical and cylindrical surfaces to reduce tissue and also produc...
Fornitore: Spectrum Laboratories
Descrizione: The stainless steel Bessman tissue pulveriser consists of a two-component mortar with handles and a pestle, specifically designed for pulverising 10 -...
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Pellet pestles with a stainless steel shaft/CTFE tips.
Codice catalogo: (SCERSP884900-0000)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: SP884900-0000
Codice articolo locale: SCERSP884900-0000
Descrizione: The kit contains a variety of the finest microscale tissue grinders suitable for use on tough connective tissue and soft tissue such as brain or liver...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (432-5063)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 358204
Codice articolo locale: WHEA358204
Descrizione: Homogeniser, Tissue, Micro, Vetro borosilicato, Grinder set
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Vetro intero in borosilicato. Omogeneizzatore manuale con superficie conica disposta longitudinalmente, che esegue un procedimento di frantumazione in...
Fornitore: DELTALAB
Descrizione: Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Mortaio in vetro borosilicato, pestello in PTFE con asta in acciaio. Il pestello dentellato in PTFE distribuisce l'omogenato in maniera più efficiente...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom