Stampa…
Hai cercato: Lampade ad alcool
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (451-3120)
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 1500
Codice articolo locale: USBE1500
Descrizione: Riscaldatore, Spirit lamp, Lampada a spirito, Acciaio inossidabile, ±60 ml
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Soda-lime glass with ground glass joint cap. The spirit lamp is an alternative to the gas-powered Bunsen burner and is also suitable for heating cooki...
Codice catalogo: (HECH43031010)
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Codice articolo fornitore: 43031010
Codice articolo locale: HECH43031010
Descrizione: Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WHEA237070)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 237070
Codice articolo locale: WHEA237070
Descrizione: Alcohol burner manufactured from soda-lime glass, designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol.
UOM: 1 * 6 pezzi
Codice catalogo: (451-0096)
Fornitore: BOCHEM
Codice articolo fornitore: 7200
Codice articolo locale: BOCH7200
Descrizione: Spirit lamp made of 18/10 stainless steel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (RSGA253.000)
Fornitore: RSG
Codice articolo fornitore: 253.000
Codice articolo locale: RSGA253.000
Descrizione: Riscaldatore, Spirit lamp, Bruciatore, con regolazione dello stoppino e cappuccio, Acciaio inossidabile, ±60 ml
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HERE1082601)
Fornitore: HERENZ, HEINZ GMBH
Codice articolo fornitore: 1082601
Codice articolo locale: HERE1082601
Descrizione: Riscaldatore, Spirit lamp, Spirit lamp, with wick and spout, Vetro, 100 ml
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MURRG671/02)
Fornitore: MURRAY, S & CO LTD
Codice articolo fornitore: G671/02
Codice articolo locale: MURRG671/02
Descrizione: Riscaldatore, Spirit lamp, Spirit lamp, glass with fitted wick in ceramic burner, Vetro, 100 ml
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom