Stampa…
Hai cercato: Cura della pelle
86  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"86"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Descrizione: PURELL® VF+ Hygienic Hand Rub offers unprecedented sanitising while preserving healthy skin. Product benefits include a short contact time and an exce...
Promo
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Descrizione: The quat-free GOJO® antimicrobial plus foam hand wash is gentle on skin and formulated to be highly effective.
Promo
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Descrizione: Spa-inspired foam hand soap that is both unfragranced and colourless.
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Codice catalogo: (GOJO9668-12-EEU00)
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Codice articolo fornitore: 9668-12-EEU00
Codice articolo locale: GOJO9668-12-EEU00
Descrizione: No-rinse hygienic hand rub feels great to use and is clinically proven to maintain skin health.
UOM: 1 * 12 pezzi
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Descrizione: Spa-inspired foam hand wash offers luxurious lather and a pleasant botanical fragrance.
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Descrizione: Remarkably mild soap formulation removes more than 99% of dirt and germs.
Efficienza dell'acqua
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Descrizione: PURELL® VF+ Hygienic Hand Rub offers unprecedented sanitising while preserving healthy skin. Product benefits include a short contact time and an exce...
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Descrizione: Una schiuma per mani estremamente delicata sulla pelle.
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Descrizione: Exceptionally mild, unfragranced foam hand soap.
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Codice catalogo: (GOJO5796-12-EEU)
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Codice articolo fornitore: 5796-12-EEU
Codice articolo locale: GOJO5796-12-EEU
Descrizione: PURELL® VF+ hydro-alcoholic hand gel offers exceptional effectiveness combined with very good skin tolerance. It thus encourages users to practice goo...
UOM: 1 * 12 pezzi
Codice catalogo: (GOJO7335-04-EEU)
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Codice articolo fornitore: 7335-04-EEU
Codice articolo locale: GOJO7335-04-EEU
Descrizione: Heavy-duty hand cleaner is effective against dirt, grease, oil, carbon black, oil-based paint and tar.
UOM: 1 * 4 pezzi
Codice catalogo: (GOJO8848-03-EEU)
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Codice articolo fornitore: 8848-03-EEU
Codice articolo locale: GOJO8848-03-EEU
Descrizione: The quat-free GOJO® Antimicrobial Plus Foam Handwash is gentle on skin and formulated to be highly effective.
UOM: 1 * 3 pezzi
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Descrizione: A hygienic, no-rinse hand rub that feels great to use and is clinically proven to maintain skin health.
Materiali sostenibili
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Descrizione: Remarkably mild soap formulation removes more than 99% of dirt and germs.
Efficienza dell'acqua
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Codice catalogo: (115-1948)
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Codice articolo fornitore: 8811-03-EEU00
Codice articolo locale: GOJO8811-03-EEU00
Descrizione: Unfragranced and colourless foam hand soap.
UOM: 1 * 1 pezzi
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Codice catalogo: (GOJO5495-02-EEU)
Fornitore: GOJO Industries - Europe Ltd
Codice articolo fornitore: 5495-02-EEU
Codice articolo locale: GOJO5495-02-EEU
Descrizione: PURELL® VF+ hygienic hand rub offers unprecedented sanitising whilst preserving healthy skin. Product benefits include a short contact time and an exc...
UOM: 1 * 2 pezzi
MSDS
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 86
no targeter for Bottom