Stampa…
Hai cercato: Occhiali a maschera
64  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"64"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (111-1841)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI111-1841
Descrizione: Wrap-around modern style goggles, especially designed for small faces, provides excellent panoramic vision. The goggles consist of a PC lens, PVC fram...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (111-0615)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI111-0615
Descrizione: Occhiali di protezione sterili per camera bianca con montatura leggera, ventilazione indiretta e fascia per la testa senza lattice e senza rilascio di...
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (111-1839)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI111-1839
Descrizione: Ergonomically designed wide vision goggles with co-injected frame provides 180° panoramic view. PC lens, PP (hard part) and AES Santoprene (soft part)...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (111-0614)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI111-0614
Descrizione: Occhiali di protezione leggeri per camera bianca.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (111-1840)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI111-1840
Descrizione: Wrap-around modern style provides excellent panoramic vision, high level of comfort and maximum protection.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (NITRBCAH)
Fornitore: Nitritex
Codice articolo fornitore: BCAH
Codice articolo locale: NITRBCAH
Descrizione: BioClean Clearview™ autoclavable cleanroom goggles have a super-soft thermoplastic rubber frame to provide wearer comfort.
UOM: 1 * 12 pezzi
Fornitore: 3M
Descrizione: GoggleGear™ safety goggles 6000 series features a large profile with indirect ventilation for air circulation with Scotchgard™ anti-fog and anti-scrat...
Fornitore: 3M
Descrizione: 3M™ Fahrenheit™ safety goggles feature a soft crystal frame and a wide support area around the face. They are designed with a specific channel on the ...
Codice catalogo: (JSPAAGT020-141-300)
Fornitore: JSP LTD
Codice articolo fornitore: AGT020-141-300
Codice articolo locale: JSPAAGT020-141-300
Descrizione: Junior goggle with reduced size housing, fully conforming to EN 166 34B.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: 3M
Descrizione: With a modern slim design, the 2800 series goggles combine performance, comfort and style while providing the wearer with an excellent field of vision...
Fornitore: 3M
Descrizione: The 2891 series Safety Goggles are high-wrap, clear polycarbonate safety goggles with Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch coating for superior protectio...
Fornitore: JSP LTD
Descrizione: A cost-effective, compact, and lightweight goggle.
Codice catalogo: (111-2136)
Fornitore: Nitritex
Codice articolo fornitore: BCAG
Codice articolo locale: NITRBCAG
Descrizione: BioClean Clearview™ autoclavable cleanroom goggles have a super-soft thermoplastic rubber frame to provide wearer comfort.
UOM: 1 * 12 pezzi
Fornitore: JSP LTD
Descrizione: Single lens goggle for everyday protection.
Codice catalogo: (JSPAAGS020-54N-800)
Fornitore: JSP LTD
Codice articolo fornitore: AGS020-54N-800
Codice articolo locale: JSPAAGS020-54N-800
Descrizione: A soft dual injection goggle providing a comfortable universal fit with a high level of protection from splash, dust, and impact.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: 3M
Descrizione: Goggle Gear™ safety goggles feature a polycarbonate lens and Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch coating for superior protection. These low profile gogg...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 64
no targeter for Bottom