Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Guanti in maglia, Nitrotough™ N230Y and N250Y
Fornitore: Ansell
Nitrotough™
Guanto con polsino in maglia e leggera finitura rinforzata in nitrile, palmo rivestito (N230Y) o finitura completamente rivestita (N250Y) e fodere in tessuto 'interlock' di cotone al 100%.
  • Sicurezza al tatto e presa ottimali
  • Alternativa ideale ai guanti in PVC e pelle leggera
Ideali per assemblaggio, ingegneria e manipolazione generica.
Certificazioni: EN 388 (4111); Cat. II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Modello Dimensione del guanto Colore Conf Codice catalogo VWR Quantità
N230Y 7 giallo/bianco 12 PAIR 112-0870
Codice articolo fornitore: 200QY0587
Codice articolo locale: MARG200QY0587
N230Y 8 giallo/bianco 12 PAIR 112-0871
Codice articolo fornitore: 200QY0588
Codice articolo locale: MARG200QY0588
N230Y 9 giallo/bianco 12 PAIR 112-0872
Codice articolo fornitore: 200QY0589
Codice articolo locale: MARG200QY0589
N230Y 10 giallo/bianco 12 PAIR 112-0868
Codice articolo fornitore: 200QY0580
Codice articolo locale: MARG200QY0580
N230Y 11 giallo/bianco 12 PAIR 112-0869
Codice articolo fornitore: 200QY0581
Codice articolo locale: MARG200QY0581
N250Y 7 giallo/bianco 12 PAIR 112-0865
Codice articolo fornitore: 200GY0587
Codice articolo locale: MARG200GY0587
N250Y 8 giallo/bianco 12 PAIR 112-0866
Codice articolo fornitore: 200GY0588
Codice articolo locale: MARG200GY0588
N250Y 9 giallo/bianco 12 PAIR 112-0867
Codice articolo fornitore: 200GY0589
Codice articolo locale: MARG200GY0589
N250Y 10 giallo/bianco 12 PAIR 112-0863
Codice articolo fornitore: 200GY0580
Codice articolo locale: MARG200GY0580
N250Y 11 giallo/bianco 12 PAIR 112-0864
Codice articolo fornitore: 200GY0581
Codice articolo locale: MARG200GY0581
Specifiche
Modello N230Y N250Y N230Y N250Y N230Y N250Y
Ambidestro/mano specifico mano specifico
Monouso/riutilizzabile riutilizzabile
Materiale rivestimento interno Cotone
Finitura ¾ coated Fully coated ¾ coated Fully coated ¾ coated Fully coated
Tipo polsino Maglia elastica
Norma EN EN 388 (4111)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità