Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Guanti in maglia, Resistex Light Grip 2
Fornitore: Honeywell Safety Products
Guanti in maglia in poliestere/cotone.
  • Dorso e palmo dei guanti con nodi in PVC
  • Ambidestri
  • Per un comfort elevato
Per lavori leggeri e asciutti.
Certificazioni: EN 388 (113X); Cat. II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Glove size Colore Lunghezza Conf Codice catalogo VWR Quantità
7 bianco/blu 250 mm 1 PAIR 112-4049
Codice articolo fornitore: 2232092/7
Codice articolo locale: DALL2232092/7
8 bianco/blu 250 mm 1 PAIR 112-4050
Codice articolo fornitore: 2232092/8
Codice articolo locale: DALL2232092/8
9 bianco/blu 250 mm 1 PAIR 112-4051
Codice articolo fornitore: 2232092/9
Codice articolo locale: DALL2232092/9
10 bianco/blu 250 mm 1 PAIR 112-4052
Codice articolo fornitore: 2232092/10
Codice articolo locale: DALL2232092/10
Specifiche
Modello Resistex Light Grip 2
Ambidestro/mano specifico ambidestro
Monouso/riutilizzabile riutilizzabile
Materiale rivestimento interno Poliestere/cotone
Finitura Dot coating on both sides
Calibro 13
Tipo polsino Maglia elastica
Norma EN EN 388 (113X)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità