Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Guanti in maglia, Tiger Paw® 76-301
Fornitore: Ansell
Tiger Paw®
In poliestere rivestito di cotone, Tiger Paw™ offre molte caratteristiche e vantaggi identici a quelli di Tri Grip™ ma a un prezzo più conveniente. Questa struttura più pesante assicura un guanto più robusto per applicazioni più impegnative.
  • L'assenza di cuciture consente di evitare l'irritazione delle dita
  • Il polsino elastico assicura che il guanto resti in una posizione sempre fissa
  • Consente il contatto tra mano e aria, riducendo così la traspirazione
  • Il motivo polka dot in PVC consente una presa sicura senza compromettere la sicurezza al tatto
  • Lavabile in lavatrice a 40 °C
Certificazioni: EN 388:2016 (214XB), Cat. II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Dimensione del guanto Colore Lunghezza Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
7 beige/blu 230 - 270 mm 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3607
Codice articolo fornitore: 76-301/7
Codice articolo locale: ANSE76-301/7
8 beige/blu 230 - 270 mm 12 pairs/bag 12 PAIR 112-0299
Codice articolo fornitore: 76-301/8
Codice articolo locale: ANSE76-301/8
9 beige/blu 230 - 270 mm 12 pairs/bag 12 PAIR 112-0300
Codice articolo fornitore: 76-301/9
Codice articolo locale: ANSE76-301/9
10 beige/blu 230 - 270 mm 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3606
Codice articolo fornitore: 76-301/10
Codice articolo locale: ANSE76-301/10
Specifiche
Modello 76-301
Ambidestro/mano specifico mano specifico
Monouso/riutilizzabile riutilizzabile
Materiale rivestimento interno Poliestere/cotone
Finitura Dot coating on palm
Calibro 13
Tipo polsino Maglia elastica
Norma EN EN 388:2016 (214XB)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità