Stampa…
Tagliatubi per tubi in vetro
Fornitore: Usbeck
201-9030EA 15.3 EUR
201-9030 201-9031
Tagliatubi per tubi in vetro
taglierini
Nichel zincato con ruota in acciaio.
  • Per tubi di vetro con diametro fino a 30 mm
  • Ruota in acciaio sostituibile
  • Grande maneggevolezza