Stampa…
Hai cercato: Imbuti separatori
37  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato 3.3, con tappo in NS-PE.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato 3.3, con tappo in NS-PE.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato, con tappo in NS-PE.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Imbuto separatore, Tipo Gilson, Con: glass key, DURAN® Borosilicate glass, Capacità: 500 ml, Cono femmina: 29/32 NS
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Vetro DURAN®, con tappo di NS-PE.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Separating funnels, Squibb, stopcock with glass or PTFE key, made of borosilicate glass amberized.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Vetro DURAN®, con tappo di NS-PE.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Separating funnels, conical, made of borosilicate glass 3.3, amber coloured.
Codice catalogo: (LENZ400308)
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Codice articolo fornitore: 400308
Codice articolo locale: LENZ400308
Descrizione: Separating Funnels, PA, Capacità: 25 ml, Cono femmina: 19/16 NS
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: In PPCO, traslucido, con rubinetto in TFE  e tappo a vite in PP.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with NS-PE stopper.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: In FEP, traslucido, con rubinetto in TFE e tappo a vite in ETFE.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, stopcock with glass key and plastic stopper.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Fornitore: Brand
Descrizione: PP, high clarity, PTFE stopcock, PP screw cap.
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Separating funnels, conical, made of DURAN® borosilicate glass 3.3, with solid glass or interchangeable PTFE key and plastic stopper.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom