Stampa…
Imbuti filtranti MicroFunnel™ Plus
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
MicroFunnel™
515-0052EA 265 EUR
515-0052 516-9891 516-9890 515-0055 515-0157 516-9337 516-8964
Imbuti filtranti MicroFunnel™ Plus
Imbuti Imbuti filtranti a membrana
Il prodotto comprende il contenitore per campioni e l'imbuto filtrante, tutto in un unico dispositivo. Non c'è bisogno di trasferire il campione dal contenitore all'imbuto filtrante eliminando così il rischio di contaminazione. Il coperchio con sfiato, con chiusura a scatto e tenuta ermetica, permette la filtrazione senza dover aprire l'imbuto.
Superficie di filtrazione: 13,46 cm²
Temperatura massima.: GN-6 Metricel® e Metricel® Black:temperatura ambiente; Supor®: 90 °C
Ø×A:
100 ml: 61×76 mm con coperchio
300 ml: 87×89 mm con coperchio
Membrane:
GN-6 Metricel®: esteri misti di cellulosa, bianca
Supor®: polietersulfone idrofilico, bianca
GN-6 Metricel®: esteri misti di cellulosa, bianca
Confezione: Sterile, confezionato singolarmente.