Stampa…
Hai cercato: Imbuti filtranti a membrana
30  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate 3.3 glass.
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Imbuti filtranti monouso, pronti all'uso, con membrana filtrante da Ø 47 mm, per analisi microbiologiche. Eliminano la necessità delle operazioni di p...
Fornitore: Sartorius
Descrizione: Imbuti sterili monouso in plastica, per il conteggio di colonie e particelle. Da utilizzare con membrane Sartorius e dischi per i terreni di coltura.
Fornitore: Sartorius
Descrizione: In PC autoclavabile
Fornitore: Sartorius
Descrizione: These filter units with PP funnel and base and cellulose nitrate membrane are developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmac...
Fornitore: Sartorius
Descrizione: In vetro borosilicato, pinza di bloccaggio in alluminio, autoclavabile
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: In polifenilsulfone, autoclavabili.
Fornitore: Sartorius
Descrizione: In vetro borosilicato, pinza di bloccaggio in alluminio anodizzato, tappo in silicone, autoclavabile.
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Soluzione pratica e conveniente per controllo di sterilità negli isolatori.
Promo
Codice catalogo: (516-8931)
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Codice articolo fornitore: 4231
Codice articolo locale: PALL4231
Descrizione: Base, type 304 stainless steel
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Vetro borosilicato, pinza in alluminio.
New Product
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: In polifenilsulfone, autoclavabili.
New Product
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Il prodotto comprende il contenitore per campioni e l'imbuto filtrante, tutto in un unico dispositivo. Non c'è bisogno di trasferire il campione dal c...
Fornitore: Sartorius
Descrizione: In acciaio inossidabile, autoclavabile.
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Membrana: GN Metricel® (esteri misti di cellulosa), Metricel® nero (polietersulfone modificato), sterile.
Promo
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Ideal for concentrating organisms in fluid samples. Flat, smooth surface allows for easy elution of organisms or particulate. Collection of organisms ...
Promo
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom