Stampa…
Imbuti Büchner, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
221-0103EA 44.2 EUR
221-0103 221-0104 221-0100 221-0101 221-0102
Imbuti Büchner, Nalgene®
Imbuti Imbuti per filtrazione Imbuti di Büchner
PP
  • Leggeri e duraturi
  • Scomponibili in parte superiore e inferiore, per semplificare la pulizia
  • Autoclavabili
For filter paper or membrane filtration discs.