Stampa…
Hai cercato: Imbuti
297  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"297"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PP, translucent.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato 3.3, con tappo in NS-PE.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate 3.3 glass.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate 3.3 glass.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate 3.3 glass.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato 3.3, con tappo in NS-PE.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato, grado 3.3.
Codice catalogo: (720-1999)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI720-1999
Descrizione: La camera di centrifugazione Q Path Cytocuvette®, in plastica e monouso, è adatta per utilizzi con tutte le citocentrifughe. Il dispositivo ...
UOM: 1 * 600 pezzi
Codice catalogo: (BRND388000)
Fornitore: Brand
Codice articolo fornitore: 388000
Codice articolo locale: BRND388000
Descrizione: Styrene-acrylonitrile (SAN), PP screw plug.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: S.C.A.T.
Descrizione: The strong safety funnel 'ARNOLD' V2.0 with lid and ball meets the highest requirements for safe disposal of hazardous liquid waste due to its combina...
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Imbuti filtranti monouso, pronti all'uso, con membrana filtrante da Ø 47 mm, per analisi microbiologiche. Eliminano la necessità delle operazioni di p...
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato, con tappo in NS-PE.
Fornitore: Sartorius
Descrizione: Imbuti sterili monouso in plastica, per il conteggio di colonie e particelle. Da utilizzare con membrane Sartorius e dischi per i terreni di coltura.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: In vetro borosilicato DURAN®, trasparente, con rubinetto in PTFE.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Vetro DURAN®, con tappo di NS-PE.
Fornitore: Sartorius
Descrizione: In PC autoclavabile
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 297
no targeter for Bottom