  • Parametri
    • Articoli in magazzino (201)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Pinzette
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/57/18989357.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"197"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   PS blu semitrasparente
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In PTFE, bianco
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Le pinze a riscaldamento elettrico Speci®-Ceps sono ideate per la preparazione di vetrini istologici o istopatologici. Per impedire che le punte fredd...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Made of ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), purple.
Fornitore:  USBECK Laborgeräte
Descrizione:   Nickel plated steel.
Fornitore:  RSG
Descrizione:   In acciaio inox 18/10, antimagnetico
Fornitore:  USBECK Laborgeräte
Descrizione:   Pinze, Standard forceps, Acciaio inossidabile, Straight, serrated, Puntali: Blunt, 160 mm
Codice catalogo: (232-0111)
Fornitore:  USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 3120
Codice articolo locale: USBE3120
Descrizione:   Acciaio, nichelato.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 197
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo