Stampa…
Hai cercato: Palloni per evaporatore rotante
20  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate 3.3 glass.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, trasparente o rivestito.
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrizione: Evaporating flasks, Vetro borosilicato, uncoated, Capacità: 250 ml, Cono femmina: 29/32 NS
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass, clear or plastic-coated.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrizione: Palloni di evaporazione, Vetro borosilicato 3.3, con flangia, Capacità: 20000 ml
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Codice catalogo: (IKAA1905700)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 1905700
Codice articolo locale: IKAA1905700
Descrizione: Borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Borosilicate glass 3.3.
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Borosilicate glass 3.3.
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Borosilicate glass, clear.
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Borosilicate glass 3.3.
Fornitore: BUCHI
Descrizione: Borosilicate glass.
Fornitore: BUCHI
Descrizione: Evaporating flask, flange 100, only for R-151, Capacità: 20 L
Fornitore: BUCHI
Descrizione: Borosilicate glass 3.3.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom