Stampa…
Hai cercato: Palloni a fondo piatto
17  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In vetro borosilicato, grado 3.3, trasparente.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetro borosilicato di grado 3.3.
Promo
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato 3.3.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Fornitore: SP Industries
Descrizione: These glass replacement flasks are used for lyophilising equipment.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Fornitore: Kavalier
Descrizione: Made of borosilicate glass.
Fornitore: Kavalier
Descrizione: Made of borosilicate glass.
Codice catalogo: (458-0048)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2312542
Codice articolo locale: HACH2312542
Descrizione: Specially designed glass flask for use with Digesdahl® digestion apparatus. Each flask is calibrated individually with a 100 ml (to contain) mark.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WITG5.514.010)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 5.514.010
Codice articolo locale: WITG5.514.010
Descrizione: DURAN® borosilicate glass 3.3 clear.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: PYREX®, borosilicate glass, clear, with short neck.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: PYREX®, borosilicate glass, clear, with medium necks.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: PYREX®, borosilicate glass, clear.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom