Stampa…
Recipienti di raccolta per sistemi filtranti, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
734-5085EA 163 EUR
734-5085 734-5087 734-5086 734-5088
Recipienti di raccolta per sistemi filtranti, Nalgene®
Fiasche Matracci filtranti
In PS, con chiusura a vite in PE. Utilizzabili per la conservazione di filtrato sterilizzato.
  • Sterilizzati per irraggiamento e pronti all'uso
  • Chiusura a vite GL 45 filettata a 1 giro e ½
  • La guarnizione a tenuta ermetica elimina le variazioni di pH nei dispositivi di raccolta
  • Graduati