Contenitore per colture cellulari in PC con tappi bianchi in PP
- Termoresistenza da −135 a +135 °C, autoclavabili
- Infrangibile, a elevata resistenza meccanica
- Capacità all'orlo: 15 L
- Diametro tappo (superiore): 100 mm
- Diametro tappo (laterale): 38 - 430
- Altezza totale: 429 mm
- Diametro esterno: 289 mm
Leggeri e infrangibili. Dotati di 4 aperture laterali. Graduazione da 3 a 12 L con incrementi di 0,5 L. In plastica alimentare conformi agli standard USP Classe VI Non citotossici.
Contenitori per colture cellulari con agitatore BioTech
Il sistema di contenitori per colture cellulari con agitatore BioTech è costituito da un contenitore per colture da 12 L con aperture (come indicato sopra), agitatore BioTech composto da testa motrice 1/8 HP e un sistema inferiore costituito da asta da 340 mm e pale in PP rinforzate in vetro della lunghezza di 100 mm a flusso assiale e spirale in PP di larghezza 63,5 mm. L'agitatore BioTech offre velocità variabile, comando velocità/durata programmabile, rotazione in senso orario e antiorario ed è progettato specificatamente per garantire la massima efficienza dei componenti del sistema. Contenitore e complessivo inferiore autoclavabili.