Stampa…
Hai cercato: Fiasche per colture
28  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
Codice catalogo: (391-0370)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 215517106
Codice articolo locale: SCOT215517106
Descrizione: This penicillin flask is made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (391-0340)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 215214106
Codice articolo locale: SCOT215214106
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Codice catalogo: (391-0310)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 217746209
Codice articolo locale: SCOT217746209
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: These baffled culture shake flasks are designed for use with rotary and reciprocating shakers where baffle indents provide greater turbulence to impro...
Codice catalogo: (734-5055)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 2600-0012
Codice articolo locale: NALG2600-0012
Descrizione: Contenitore per colture cellulari in PC con tappi bianchi in PP.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (710-4100)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 4105-2800
Codice articolo locale: NALG4105-2800
Descrizione: PC, trasparente.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (734-5057)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 2605-0001
Codice articolo locale: NALG2605-0001
Descrizione: PC, trasparente con tappi a vite bianchi in PP, asta di miscelazione in TEF e dispositivo di miscelazione PP/TFE.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (734-0880)
Fornitore: Cole-Parmer
Codice articolo fornitore: F7607
Codice articolo locale: TECNF7607
Descrizione: Culture flasks, borosilicate glass, siliconised, for use with the MCS platform biological stirrers, ideal for suspension cell culturing with reduced c...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Culture bottles, made of borosilicate glass, suitable for both low and high speed (maximum 1000 rpm) stirrers for gentle mixing of cell cultures.
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer form, designed for orbital shakers.
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Culture flask, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, with straight neck for metal caps.
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Descrizione: Culture flasks, made of borosilicate glass, Erlenmeyer shape, designed for orbital shakers.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: PYREX®, borosilicate glass.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom