Stampa…
Hai cercato: docce
17  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (139-0806)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI139-0806
Descrizione: Laboratory safety showers should be tested once a month to check the functionality and the required water flow rate of 60 L/min. for emergency instanc...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BROEN-LAB
Descrizione: Eye showers for wall-mounting. With one or two 45° shower heads.
Fornitore: BROEN-LAB
Descrizione: Eye/Face shower with two heads in brass with chemical resistant BROEN-LAB Polycoat and stainless steel bowl.
Codice catalogo: (BROE17.556.009)
Fornitore: BROEN-LAB
Codice articolo fornitore: 17.556.009
Codice articolo locale: BROE17.556.009
Descrizione: Body shower with eye/face shower and bowl, modular. In brass and SS with chemical resistant BROEN-LAB Polycoat with self-draining shower head.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BROEN-LAB
Descrizione: Eye shower, wall mounted in brass with chemical resistant BROEN-LAB Polycoat.
Codice catalogo: (BROE17656009)
Fornitore: BROEN-LAB
Codice articolo fornitore: 17656009
Codice articolo locale: BROE17656009
Descrizione: Body shower with eye/face shower and bowl, modular. In brass and SS with chemical resistant BROEN-LAB Polycoat with self-draining shower head.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (118-0400)
Fornitore: BROEN-LAB
Codice articolo fornitore: 17578009
Codice articolo locale: BROE17578009
Descrizione: Body shower for wall mounting. In brass with chemical resistant red polycoating.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BROEN-LAB
Descrizione: Body shower for exposed pipework with self-draining head. In brass with chemical resistant BROEN-LAB Polycoat.
Codice catalogo: (118-0414)
Fornitore: BROEN-LAB
Codice articolo fornitore: 17541.009
Codice articolo locale: BROE17541.009
Descrizione: Eye/face shower, free-standing, in brass and stainless steel with chemical resistant polycoating.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (118-0420)
Fornitore: BROEN-LAB
Codice articolo fornitore: H7410021000221
Codice articolo locale: BROEH7410021000221
Descrizione: Frost protected outdoor combination safety shower, trace tape heated and pre-insulated. Delivered with eye/facewash fountain and additional eyebath di...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BROE17.160.009)
Fornitore: BROEN-LAB
Codice articolo fornitore: 17.160.009
Codice articolo locale: BROE17.160.009
Descrizione: Wall recessed eye shower with anti-corrosive cabinet.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BROE27100098105021)
Fornitore: BROEN-LAB
Codice articolo fornitore: 27100098105021
Codice articolo locale: BROE27100098105021
Descrizione: Hand shower with two 45° inclined shower heads, for table mounting.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BROEN-LAB
Descrizione: Eye showers for table-mounting. With one or two 45° shower heads.
Codice catalogo: (118-0402)
Fornitore: BROEN-LAB
Codice articolo fornitore: 17.079.409
Codice articolo locale: BROE17.079.409
Descrizione: This body shower outlet is intended for in-wall mounting. Made of brass with chemical resistant BROEN polycoating.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BROE17550009)
Fornitore: BROEN-LAB
Codice articolo fornitore: 17550009
Codice articolo locale: BROE17550009
Descrizione: Body and eye shower, wall mounted in brass with chemical resistant BROEN-LAB Polycoat with self-draining shower head.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (TRIODLP64)
Fornitore: TRIONYX
Codice articolo fornitore: DLP64
Codice articolo locale: TRIODLP64
Descrizione: This combination consists of a fully body safety shower and an eye washing unit with bowl. For floor installation.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom