Stampa…
Hai cercato: Stazioni per lavaggio oculare
27  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (PLUM4862)
Fornitore: Plum Safety
Codice articolo fornitore: 4862
Codice articolo locale: PLUM4862
Descrizione: Wall-mounted eye wash box made from maintenance-free material for quick first aid of eye injuries. The box contains one 500 ml bottle of pH Neutral DU...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Plum Safety
Descrizione: Disponibile come stazione aperta o scatola da parete chiusa a prova di polvere contenente 2 lavaggi oculari da 500 ml Plum.
Codice catalogo: (118-1701)
Fornitore: Plum Safety
Codice articolo fornitore: 4611
Codice articolo locale: PLUM4611
Descrizione: Wall-mounted station containing 1×500 ml eyewash complete with pictogram. Especially suitable for workplaces where on-the-spot rinsing is required.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Plum Safety
Descrizione: Wall-mounted eyewash stations, made in hard plastic, for simple and quick first-aid in case of an eye injury.
Fornitore: Plum Safety
Descrizione: Soluzione sterile a base di tampone fosfato (4,9%) per la neutralizzazione veloce ed efficace di acidi e alcali.
Fornitore: Plum Safety
Descrizione: This wall-mountable dispenser contains 10 (2×5) ampoules with 20 ml of 0,9 % sterile sodium chloride eyewash solution.
Codice catalogo: (118-0398)
Fornitore: Plum Safety
Codice articolo fornitore: 5170
Codice articolo locale: PLUM5170
Descrizione: This wall-mountable station is made of impact-resistant plastic and equipped with a transparent cover.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Plum Safety
Descrizione: Disponibile come stazione aperta o come scatola da parete chiusa a prova di polvere contenente un lavaggio oculare da 200 ml a pH neutro e un lavaggio...
Codice catalogo: (118-0477)
Fornitore: Plum Safety
Codice articolo fornitore: 4631
Codice articolo locale: PLUM4631
Descrizione: This wall-mountable dispenser contains 45 elastic plasters and 5 ampoules with 20 ml of 0,9% sterile sodium chloride eyewash solution. The elastic pla...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Plum Safety
Descrizione: Sterile 0,9 % Sodium chloride solution is ideal for injuries with foreign bodies like dust, dirt ect. Sterile 4,9 % Phosphate buffer solution is perfe...
Fornitore: Plum Safety
Descrizione: Soluzione sterile a base di cloruro di sodio (0,9%) in flacone per lavaggio oculare con conchiglia oculare e tappo antipolvere. Previene infortuni agl...
Codice catalogo: (118-0379)
Fornitore: Plum Safety
Codice articolo fornitore: 5171
Codice articolo locale: PLUM5171
Descrizione: This wall-mountable station is made of impact resistant plastic and equipped with a transparent cover. The station is specifically designed for use in...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (118-0072)
Fornitore: Plum Safety
Codice articolo fornitore: 4741
Codice articolo locale: PLUM4741
Descrizione: Stazione a parete contenente 1 litro di soluzione tampone al 4,9% di fosfato con pittogramma.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Plum Safety
Descrizione: This wall station is equipped with two 1000 ml eyewash bottles, wall brackets, pictogram and mirror. The single bottle contains sterile sodium chlorid...
Fornitore: ORKLA CARE AB
Descrizione: Soluzione tampone di cloruro di sodio isotonica, sterile, per lavaggio degli occhi in caso di incidente. Disponibile nella versione monouso tascabile ...
Codice catalogo: (118-0253)
Fornitore: ORKLA CARE AB
Codice articolo fornitore: 190400
Codice articolo locale: CEDE190400
Descrizione: This plastic case with transparent lid and handle contains five bottles of Cederroth eyewash solution. The solution is intended for washing away parti...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom