  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Prodotti per il primo soccorso
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/11/58/18231158.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"138"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In materiale composito, costituito da due strati di materiale di fibre di vetro e da uno strato di ignifugo. Efficace azione di protezione ed estinzio...
Fornitore:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descrizione:   Soluzione sterile a base di cloruro di sodio (0,9%) in flacone per lavaggio oculare con conchiglia oculare e tappo antipolvere. Previene infortuni agl...
Fornitore:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descrizione:   Soluzione sterile a base di tampone fosfato (4,9%) per la neutralizzazione veloce ed efficace di acidi e alcali.
Fornitore:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descrizione:   Disponibile come stazione aperta o come scatola da parete chiusa a prova di polvere contenente un lavaggio oculare da 200 ml a pH neutro e un lavaggio...
Fornitore:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descrizione:   Disponibile come stazione aperta o scatola da parete chiusa a prova di polvere contenente 2 lavaggi oculari da 500 ml Plum.
Fornitore:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Descrizione:   This wall-mountable dispenser contains 10 (2×5) ampoules with 20 ml of 0,9 % sterile sodium chloride eyewash solution.
Fornitore:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Codice articolo fornitore: 4611
Codice articolo locale: PLUM4611
Descrizione:   Stazione montata a parete contenente 1 lavaggio oculare da 500 ml completo di illustrazioni. Particolarmente adatto per posti di lavoro in cui è richi...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (118-0072)
Fornitore:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Codice articolo fornitore: 4741
Codice articolo locale: PLUM4741
Descrizione:   Stazione a parete contenente 1 litro di soluzione tampone al 4,9% di fosfato con pittogramma.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 138
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping