Stampa…
Filtri per ventilazione, Vacushield™
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Vacushield™
514-4115EA 88.4 EUR
514-4115
Filtri per ventilazione, Vacushield™
Filtri Filtri di ventilazione
Protegge le valvole e i componenti della pompa da danni derivanti da liquidi. Protegge il personale di laboratorio da potenziali materiali biotossici, contaminanti e oli in forma di aerosol.
Membrana: in PTFE idrofobo; supporto: in PP
Aerosol retention: 99,97% of 0,3 µm DOP particles at 32 L/min/100 cm²