Stampa…
Hai cercato: Filtri di ventilazione
24  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® Gas venting filters are designed for obstructing bacterial, particles or moisture when venting in different applications. Sterile venting of bior...
New Product
Codice catalogo: (590-1511)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI590-1511
Descrizione: These exhaust filters adsorb 99% of all volatile substances, vapours and gases, even organic solvents. They can be used on any HPLC system with multip...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Ideale per la ventilazione di bioreattori, vasche di fermentazione e bottiglioni. Eliminazione di gas sterile da beute di coltura. Ideale per il colle...
Promo
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Filtri riutilizzabili con prestazioni superiori per applicazioni critiche, ideali per l'uso con bioreattori e fermentatori e per la filtrazione di sol...
Promo
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Economical, disposable depth filter for venting applications. Hydrophobic media allows air and gases to pass freely while blocking aqueous fluid and a...
New Product
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Filter body made of PP with connector (thread GL 14) for b.safe waste caps. Lid with aeration openings and service life indicator with additional labe...
Fornitore: S.C.A.T.
Descrizione: The SCAT V3.0 exhaust filter for safety waste caps guarantees over 90% CTC adsorption for maximum air purity due to three integrated activated carbon ...
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Multipurpose filter for small volume venting and gas filtration, ideal for small bioreactors and fermenters.
Codice catalogo: (514-4092)
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Codice articolo fornitore: 12144
Codice articolo locale: PALL12144
Descrizione: Ideati per fornire aria senza batteri (HEPA, High Efficiency Particulate free Air) per applicazioni sterili. Membrana porosa per portate di aria eleva...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: S.C.A.T.
Descrizione: SCAT exhaust air filters for drums / barrels offer optimal protection against vapors and gases that can escape through opened drums. The high-quality ...
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PPS screw cap and PTFE body.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Filter body made of PE with connection thread for direct installation on barrels. Lid with aeration openings and label field to monitor service life. ...
Codice catalogo: (514-4108)
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Codice articolo fornitore: 4249
Codice articolo locale: PALL4249
Descrizione: Dispositivo economico, monouso in grado di ridurre i rischi di contaminazione. Ideale per i raccordi per gas degli incubatori a CO₂.
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: JSP LTD
Descrizione: PressToCheck™ twin filters for the Force®8 half mask and Force®10 full face mask facilitate instant and accurate checking of the face fit before enter...
Codice catalogo: (514-4115)
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Codice articolo fornitore: 4402
Codice articolo locale: PALL4402
Descrizione: Protegge le valvole e i componenti della pompa da danni derivanti da liquidi. Protegge il personale di laboratorio da potenziali materiali biotossici,...
UOM: 1 * 3 pezzi
Codice catalogo: (515-0000)
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Codice articolo fornitore: 12011
Codice articolo locale: PALL12011
Descrizione: Membrana: 100 g di carbone attivo; alloggiamento: PC. Elimina odori, colloidi e prodotti organici dai liquidi.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom