Stampa…
Sistema di filtrazione AcroPrep™ 24
Fornitore: Pall Laboratory
516-7560EA 1790 EUR
PALL289000159
Sistema di filtrazione AcroPrep™ 24
Sostituisce il processo di filtrazione a siringa di un campione alla volta (che comporta un notevole dispendio di tempo) con la filtrazione simultanea di  24 campioni (max.) in pochi secondi. Ideale per la preparazione multipla di campioni per HPLC.
  • Può essere utilizzato con tutte le vial convenzionali da 12×32 mm
  • Assenza di contaminazione incrociata; ogni pozzetto da 1,9 ml è sigillato individualmente
  • Addatta per sistemi HPLC Waters Alliance 2690