  • Parametri
    • Articoli in magazzino (12)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Imbuti filtranti a membrana
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/14/18989514.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Seleziona per:
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   Unità in vetro borosilicato Duran®, inserto in PTFE e pinza in alluminio anodizzato, autoclavabili
Fornitore:  Pall Laboratory
Codice articolo fornitore: 13184
Codice articolo locale: PALL13184
Descrizione:   I dispenser di filtri sono adatti per laboratori di analisi microbiologica a resa elevata che cercano modi più veloci e rispettosi dell'ergonomia per ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  SARTORIUS
Descrizione:   BioSart® 100 monitors have been specifically designed for the detection and enumeration of microorganisms in beverages, water, pharmaceuticals, cosmet...
Fornitore:  SARTORIUS
Descrizione:   These filter units with PP funnel and base and cellulose nitrate membrane are developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmac...
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Codice articolo fornitore: 10477103
Codice articolo locale: WHAT10477103
Descrizione:   The eButler rapid membrane dispenser allows for more efficient microbiological testing. It rapidly dispenses culture membranes using either hands-free...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  SARTORIUS
Descrizione:   Microsart® e.motion, Microsart® e.motion dispenser with integrated battery and power supply
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Descrizione:   Pressure filtration devices with a sample loading cylinder are suitable for batch filtration of samples from 20 ml. Devices without infusion cylinders...
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Descrizione:   Vacuum filtration devices made from borosilicate glass with silicone cap.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 16
  1  2  Prossimo