Stampa…
Hai cercato: Capsule per filtrazione a membrana
38  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: A filter for every step in your process. From drug discovery and basic research to process development, Pall Laboratory's AcroPak capsules come in a v...
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Supracap™ 100 depth filter capsules with PP housing are scalable capsules with Seitz® high performance depth filter media. They are suitable for proce...
Promo
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Capsule per filtri a membrana, Envirochek®, PC, Membrana: In PES, Non sterili, Envirochek®, Superficie di filtrazione: 1300 cm²
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Scalable capsules with PP housing and vent and Seitz® high performance depth filter media. Supracap™ 50 capsules are designed for developing and optim...
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: These are scaleable depth capsules for prefiltration and clarification. They are designed for small-volume production and scale-up evaluation.
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Le capsule GWV High Capacity sono state concepite per la preparazione di campioni di acqua freatica per l'analisi di metalli disciolti. Su ogni confez...
Fornitore: Sartorius
Descrizione: Sartopore® 2 XLG capsules are self contained filter units that are especially designed for sterilising grade filtration in special applications of cel...
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: These Polycap™ GW (Ground Water) capsule filters are specifically designed for sample preparation of ground water samples for dissolved metals analysi...
Fornitore: ENTEGRIS INC
Descrizione: High performance, disposable filters for low flow applications. These filters provide compatibility with a wide range of acids, bases and non flammabl...
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Membrana Versapor® in copolimero acrilico, alloggiamento in PC. Per la prefiltrazione di liquidi con particolato (come il siero) prima della filtrazio...
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Le capsule Aquaprep™ 600 sono state concepite per la preparazione di campioni di acqua freatica per l'analisi di metalli disciolti. Su ogni confezione...
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: AcroPak™ 20 capsule filters are designed to efficiently process up to 2 litres of chemical and biological fluids. These filters are available in 3 dif...
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: The HDC II filter medium is comprised of a high performance pleated cartridge with a polypropylene filter medium.
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Capsule per filtri a membrana, AcroPak™, PP, Membrana: PTFE, Non sterili, Dimensioni pori: 0,2 µm, Superficie di filtrazione: 280 cm²
Promo
Codice catalogo: (516-1169)
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Codice articolo fornitore: 12337
Codice articolo locale: PALL12337
Descrizione: The Acro 500 filter capsule with Supor EKV membrane and polycarbonate housing offers a 500 cm² effective filtration area (EFA) for the sterile filtrat...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: These disposable capsules offer easy microfiltration for laboratories and small-volume processors.The pleated capsules combine the efficiency of a mem...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom