  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "lana-di-vetro"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/99/18945299.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Glass wool, 1000 g
Codice catalogo: (24950.152)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRC24950.152
Descrizione:   Glass wool, 50 g
UOM:  1 * 50 g
Fornitore:  TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Descrizione:   Glass wool, 1 kg
Fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione:   Extra fine
Codice catalogo: (HYPE60180-785)
Fornitore:  Thermo Scientific
Codice articolo fornitore:: 60180-785
Codice articolo locale:: HYPE60180-785
Descrizione:   Glass wool, 10 g
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Acros Organics
Descrizione:   This glass wool can be used as a filter aid.
Codice catalogo: (PERC03302737)
Fornitore:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Codice articolo fornitore:: 03302737
Codice articolo locale:: PERC03302737
Descrizione:   [EN]LABEL SILANIZED GLASS WOOL 1 * 1 Cad.
UOM:  1 * 1 Cad.
Codice catalogo: (BEHRB00027716)
Fornitore:  BEHR
Codice articolo fornitore:: B00027716
Codice articolo locale:: BEHRB00027716
Descrizione:   Quartz wool for use with column elution unit behrotest®.
UOM:  1 * 100 g
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 8