Stampa…
Hai cercato: Provette filtranti
17  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: These filters are used for in-line filtration of gas lines to remove solid impurities (e.g. dust). Pipeline filters are available with filter discs in...
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: Micro immersion filter suitable for reverse filtration.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: These cylindrical micro filter candles are available with or without tube.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: These immersion filters are suitable for reverse filtration.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: These cylindrical filter candles are available with or without tube.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: These conical filter candles are available with or without tube.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: These filtering rods are made of microporous PTFE.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: These cylindrical filter plugs without tube are made of borosilicate glass 3,3.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: These filter candles are made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: These cylindrical filter plugs with tube are made of borosilicate glass 3,3.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: These micro filter candles are made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
Promo
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Microfiltro a immersione autoclavabile per filtrazione inversa ie. estrazione del filtrato chiaro (non del filtrante). Lunghezza del filtro: 100 mm.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: These micro filter candles are made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Filtri di immersione autoclavabili per filtraggio inverso. Applicazione tipica: estrazione del filtrato chiaro (non del filtrante).
Codice catalogo: (BELAF136700000)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F136700000
Codice articolo locale: BELAF136700000
Descrizione: Immersion filters for filtration involving recovery of solids without having to transfer material to funnels.
UOM: 1 * 2 pezzi
Fornitore: VARIAN
Descrizione: Cannula filter with full flow filter tips.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom