  • Parametri
    • Articoli in magazzino (5)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Portafiltri
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/30/18945230.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  Pall Laboratory
Descrizione:   Lightweight filter holders for particulate and stack sampling.
Fornitore:  SARTORIUS
Descrizione:   Portafiltri, Acciaio inossidabile, per Ø: 142 mm, Altezza: 404 mm
Codice catalogo: (SART16540)
Blocked
Fornitore:  SARTORIUS
Codice articolo fornitore: 16540
Codice articolo locale: SART16540
Descrizione:   Portafiltri, PTFE, per Ø: 142 mm
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SART16275)
Blocked
Fornitore:  SARTORIUS
Codice articolo fornitore: 16275
Codice articolo locale: SART16275
Descrizione:   Stainless steel filter holder designed for particle removal and sterile filtration. The supplied unscrewable hose nipples can be replaced by G3/8 conn...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (512-3420)
Fornitore:  Sartorius
Codice articolo fornitore: 16249
Codice articolo locale: SART16249
Descrizione:   Per la filtrazione di volumi ridotti, l'apparecchio viene collegato direttamente ad una fonte di pressione. Per la filtrazione di liquidi facilmente f...
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (514-0020)
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Codice articolo fornitore: 10461000
Codice articolo locale: WHAT10461000
Descrizione:   Portafiltri per siringa di PS per la filtrazione e chiarificazione sterile di liquidi acquosi e gas.
UOM:  1 * 10 pezzi
Fornitore:  Sartorius
Descrizione:   Per la determinazione del numero di colonie e delle particelle su membrana. La struttura di acciaio inossidabile che funge da supporto del filtro gara...
Codice catalogo: (BIBB5808/3)
Fornitore:  SciLabware
Codice articolo fornitore: 5808/3
Codice articolo locale: BIBB5808/3
Descrizione:   Filter holder with porosity grade 3 sintered glass disc to support 25 mm membranes.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 8
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI