Stampa…
Hai cercato: Dischi filtranti
22  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (66884-U)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 66884-U
Codice articolo locale: SUPL66884-U
Descrizione: Designed for extracting large volumes of aqueous samples. Suitable for EPA methods and environmental methods.
UOM: 1 * 20 pezzi
Fornitore: Avantor
Descrizione: I dischi sono pre-assemblati per l'uso nella preparazione di campioni acquosi per le analisi. La configurazione laminare fornisce capacità di filtrazi...
Codice catalogo: (57171.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 57171
Codice articolo locale: SUPL57171
Descrizione: Solid phase extraction disks provides faster flow rates and exhibits less clogging than PTFE discs for the extraction of organic contaminants from dri...
UOM: 1 * 24 pezzi
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: FIltri a membrana in vetro borosilicato DURAN®. Bordi non fusi e centrati, superficie non trattata.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: These quartz discs are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Setti filtranti con collo in vetro , DURAN® Borosilicate glass, Porosità: 1, Ø: 50 mm
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Sintered glass filters have neutral properties with unfused edge and untreated surfaces. The hard sintering process makes the material resilient.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Glass filter discs centred with unfused rim.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom