  • Parametri
    • Articoli in magazzino (28)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "crogioli-filtranti"
https://it-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/26/18945226.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In porcellana, con fondo poroso
Fornitore:  DWK Life Sciences (DURAN®)
Descrizione:   These filtration crucibles are made from DURAN® glass.
Fornitore:  ROBU GLASFILTER
Descrizione:   These filltration crucibles are suitable for crude fibre extraction.
Fornitore:  ROBU GLASFILTER
Descrizione:   Filtri, crogioli, Vetro borosilicato 3.3, Porosità: 3, Capacità: 50 ml, Ø piastra: 30 mm
Fornitore:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Descrizione:   Filtri, crogioli, Porcelain, Capacità: 25 ml, Ø piastra: 25 mm
Codice catalogo: (LENZ07185430)
Fornitore:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Codice articolo fornitore:: 07185430
Codice articolo locale:: LENZ07185430
Descrizione:   Filtri, crogioli, Vetro borosilicato 3.3, Porosità: 4, Capacità: 30 ml, Ø piastra: 30 mm
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  ROBU GLASFILTER
Descrizione:   Crogioli per filtrazione con piastra integrata. Vetro borosilicato 3.3.
Fornitore:  SCILABWARE
Descrizione:   These filtration crucibles are made from Pyrex® borosilicate glass.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo