Stampa…
Hai cercato: Filtri centrifughi
45  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Cyto-Strip in cartone filtrante per citocentrifughe. Assorbimento dei liquidi in eccesso dalla colorazione dei campioni in analisi citologiche. Utiliz...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Inserto in PP e provetta di raccolta. I filtri MWCO sono l’ideale per concentrare, purificare e dissalare peptidi, proteine, oligonucleotidi, DNA e RN...
Promo
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: These centrifugal devices can quickly concentrate up to 20 ml of biological sample without valuable sample loss.
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Filter, Spin, Centrifugal, Microsep™, Advance, Membrana: Supor®, Dimensioni pori: 0,2 µm
Promo
Fornitore: Biotium
Descrizione: Ultrafiltration can be used to rapidly and easily remove small molecules such as Tris, glycerol and glycine from antibody solutions, or to concentrate...
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: Convenient and reliable concentration, purification and diafiltration of 15 to 60 ml biological samples. Concentrate 60 ml sample volumes to 4 ml in 3...
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: These devices are used for simple, reliable concentrating and desalting of 50 to 500 μl samples. Select the low protein binding Omega™ membrane for ul...
Promo
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: The Pall Nanosep device for nucleic acid binding (NAB) incorporates a dual layer silica-based quartz glass fiber media to allow for efficient binding ...
Promo
Codice catalogo: (AGLS5188-5202)
Fornitore: AGILENT
Codice articolo fornitore: 5188-5202
Codice articolo locale: AGLS5188-5202
Descrizione: Spin concentrators are devices used to concentrate protein samples via low-speed centrifugation through MWCo filters into a collection tube.
UOM: 1 * 25 pezzi
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: These disposable spin columns are designed for protein purification. These spin columns are uniquely designed, with a snap off end converting to a clo...
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Descrizione: These centrifugal devices are suitable for rapid sample prepration in many applications.
Promo
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: These C18 spin columns are ready-to-use micro centrifuge columns for peptide clean up and concentration. The columns consist of porous C18 reverse-pha...
Fornitore: Sartorius
Descrizione: Vivaspin® concentrators are disposable ultrafiltration devices for the concentration of biological samples of 0,4 to 2 ml.
Codice catalogo: (PIER69702)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 69702
Codice articolo locale: PIER69702
Descrizione: Pierce™ cellulose acetate filter spin cups are convenient tools for manipulating small volumes of affinity supports (20 - 400 µl) for protein purifica...
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Pierce™ Ni-NTA spin columns contain a high-capacity, high-performance nickel-IMAC resin for routine affinity purification of His-tagged fusion protein...
Codice catalogo: (PIER85165)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 85165
Codice articolo locale: PIER85165
Descrizione: Pierce™ Abundant Protein Depletion Spin Columns are optimised to decrease the abundant albumin and antibody components of human plasma samples in prep...
UOM: 1 * 24 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom