Stampa…
Schermo protettivo
Fornitore: Uvex
111-0221EA 75 EUR
111-0221 111-0222
Schermo protettivo
Visiere protettive
Schermo protettivo leggero con robusta struttura in plastica e lastrina in acetato resistente da 1 mm.
  • Copertura frontale integrata
  • Possibilità di regolazione pratica in base alla grandezza della testa grazie a una chiusura a vite
  • Meccanismo sollevabile a regolazione continua
Certificazioni: EN 166, EN 170